Merck
590630
Sigma-Aldrich
2-Ethynylbenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
64-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Ethynylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
  • N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
It may also be used in the synthesis of the following substituted 2-alkynylbenzaldehydes by Sonogashira coupling:
  • 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
  • 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?CuI/I2-Promoted Electrophilic Tandem Cyclization of 2 Ethynylbenzaldehydes with ortho-Benzenediamines: Synthesis of
Iodoisoquinoline-Fused Benzimidazoles?
Ouyang C-H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(01), 223-228 (2010)
?Direct synthesis of highly fused perimidines by copper(I)-catalyzed
hydroamination of 2-ethynylbenzaldehydes?
Tokimizu Y, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5168- 5175 (2011)