Merck
900999
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzoic acid
Szinonimák:
4-Carboxyphenylacetylene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Teszt
≥90%
Minőségi szint
form
powder or crystals
mp
200 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJXHLZCPDZPBPW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Ethynylbenzoic acid may be used in the synthesis of N-(4-ethynylphenylcarbonyl) L-glutamic acid diethyl ester, a precursor for synthesizing glutamic acid-based dendritic helical poly(phenylacetylene)s. It can also be used to prepare zinc porphyrins attached to various cyclic aromatic hydrocarbon substituents, which can act as potential photo-sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSCs). This product was previously listed as CBR01612.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of Glutamic Acid-based Dendritic Helical Poly(phenylacetylene)s.
Hu Y, et al.
Polymer Journal, 40, 143-147 (2008)
Enhanced light harvesting with π-conjugated cyclic aromatic hydrocarbons for porphyrin-sensitized solar cells.
Wang CL, et al.
Energy & Environmental Science, 4, 1788-1795 (2011)