Merck
521213
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OC6H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.6060 (lit.)
bp
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
C#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H10O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15-13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKMNQDOAPYPSNH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene may be used in the preparation of 1-vinyl-4-phenoxybenzene.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michela Begala et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 46(11), 1115-1124 (2011-11-30)
Ion-molecule reactions between the α-phenylvinyl cation (α-PVC) and mono-substituted benzenes have been investigated using a quadrople ion-trap mass spectrometer. The α-PVC, generated by chemical ionization from phenylacetilene, was found to react selectively with mono-substituted benzenes bearing electron withdrawing groups to