Merck
62460
Sigma-Aldrich
Lithium borohydride
≥95.0%
Szinonimák:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
Méret kiválasztása
5 G
34 000,00 Ft
25 G
134 000,00 Ft
34 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
34 000,00 Ft
25 G
134 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
LiBH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
21.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
34 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
275 °C (dec.)
sűrűség
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Lithium borohydride is a general reducing agent commonly used to reduce aldehydes, ketones esters, lactones, and epoxides.[1][2][3] It catalyzes hydroboration of alkenes.[4] It is also used in the preparation of other borohydrides such as aluminum borohydride.[5]
Egyéb megjegyzések
Review[6]; Smooth reduction of esters[7][8]; Reduction of acids and other functional groups with LiBH4/Me3SiCl[9]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mixed solvents containing methanol as useful reaction media for unique chemoselective reductions within lithium borohydride.
Soai, Kenso and Ookawa, Atsuhiro
The Journal of Organic Chemistry, 51(21), 4000-4005 (1986)
Lithium borohydride-catalyzed selective reduction of the carbonyl group of conjugated and unconjugated alkenones with borane in tetrahydrofuran.
Arase, Akira et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 51(7), 855-856 (1994)
H.C. Brown et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1604-1604 (1982)
Lithium Borohydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
A. Giannis et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 220-220 (1989)