Merck
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Lithium trisiamylborohydride solution
About This Item
Lineáris képlet:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Jogi információk
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)