Fontos dokumentumok
146552
Benzyltriethylammonium chloride
99%
Szinonimák:
BTEAC
Teszt
99%
Forma
solid
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It can also be used:
- To activate hydroxyapatite and natural phosphate for use as a solid support for Knoevenagel condensation and Claisen-Schmidt condensation, respectively at room temperature and in the absence of a solvent.
- To increase the efficiency of mCPBA oxidation of sulfonimine generated from arenesulfonamide and diethyl acetal of an aromatic aldehyde to form 2-sulfonyloxaziridines.
- In combination with antimony(V) chloride to form a catalytic system for the Friedel-Crafts acylation reactions of arenes with acyl and sulfonyl chlorides.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>527.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 275 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?