Fontos dokumentumok
203637
Lithium chloride
powder, ≥99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrochloric acid lithium salt
Teszt
≥99.98% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate protective coating on Li metal electrodes. Coated metal can be used as an advanced anode for high-charge density Li-ion batteries. LiCl enhances Li diffusion suppressing the formation of Li dendrites resulting in improved cycle stability and rate capability.
- As a starting material to prepare humidity-tolerant and inexpensive solid electrolyte Li2ZrCl6 for Li-ion batteries.
- As an electrolyte additive to suppress the dendrite formation and stabilization of zinc anode-based batteries. LiCl ensures higher stability during the long cycling process.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly soluble in water
- Exhibits good ionic conductivity
- Low melting point
- Compatible with other battery materials like lithium metal, graphite, and transition metal oxides
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.