Fontos dokumentumok
213241
Lithium sulfide
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
(lithiosulfanyl)lithium
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
form
powder
összetétel
Li2S
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lithium
sűrűség
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
battery manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?