Merck
685917
Sigma-Aldrich
Lithium borodeuteride
greener alternative
≥95%
Szinonimák:
Lithium borohydride-d4
About This Item
Lineáris képlet:
LiBD4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
25.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[Li+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUKMSDRCXNLYOO-XWFVQAFUSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.