Fontos dokumentumok
702714
Lithium borohydride solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
0.5 M in diethyl ether
sűrűség
0.719 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes.
- Mechano-chemical metathesis reactions.
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation.
- Growth of large gold monolayer protected-clusters.
- Anion substitution reactions.
- Dehydrogenation reactions.
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?