Fontos dokumentumok
213217
Lithium amide
powder, 95%
Szinonimák:
Aminolithium, Lithamide
Teszt
95%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
380-400 °C
sűrűség
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Antiinflamatory and preoresolving protectin D1
Chemotype dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Sterically congested triarylamines
Dyes displaying large Stokes shifts
GM1 ganglioside derivatives
Reagent for cross-coupling of aryl chlorides and amines
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.