Fontos dokumentumok
230200
Lithium borohydride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?