Fontos dokumentumok
686034
Lithium aluminum hydride
hydrogen-storage grade
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Javasolt termékek
grade
hydrogen-storage grade
Minőségi szint
Teszt
>99.95%
Forma
pellets
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids