Merck
389986
Sigma-Aldrich
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Szinonimák:
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
funkcionális csoport
ether
SMILES string
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) can be used as a selective reducing agent to reduce α,β-unsaturated lactone derivatives (pterocidin) to corresponding diols without reducing the conjugated C-C double bond.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces
Igarashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(6), 654-656 (2012)
Cikkek
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials