Merck
550574
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D
Szinonimák:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.05
Beilstein:
1730948
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.00%
technika/technikák:
NMR: suitable
bp:
65.5 °C (lit.)
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99.00%
Forma
liquid
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0250% water
water
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Általános leírás
Methanol-OD is a deuterated form of methanol. It is used as a solvent in NMR-based research and analyses.
Alkalmazás
Methanol-OD can be used as a deuterated solvent to:
  • Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
  • Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dehydration of alcohols over alumina. VIII. Ether formation from the deuterated methanols CH3OH, CD3OH, CH3OD, and CD3OD.
Knozinger H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 72(8), 2770-2774 (1968)
High Resolution Fourier Transform Far Infrared Spectroscopy of CH3OD.
Mukhopadhyay I, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 186(1), 15-21 (1997)
The Raman Spectra of the Methyl Alcohols, CH3OH, CH3OD, and CH2DOD.
Halford JO, et al.
J. Chem. Phys. , 5(12), 927-932 (1937)
Infrared intensities of liquids XXI: integrated absorption intensities of CH3OH, CH3OD, CD3OH and CD3OD and dipole moment derivatives of methanol.
Bertie JE and Zhang SL.
Journal of Molecular Structure, 413, 333-363 (1997)
A New Analysis of the Rotational Spectrum of CH3OD.
Anderson T, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 159(2), 410-421 (1993)