Fontos dokumentumok
556645
N-Heptafluorobutyrylimidazole
97%
Szinonimák:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
sűrűség
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- deoxynivalenol in wheat
- antibiotics (gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin) in human serum
- melatonin
- heptafluorobutyryl compounds formed by acylation of indolealkylamines
- acylation products of of morphine, codeine and nalorphine
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?