Fontos dokumentumok
H9903
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
BioReagent, suitable for derivatization
Szinonimák:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
bp
158-163 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for derivatization
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup