Fontos dokumentumok
499978
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
Teszt
≥95%
mp
256-260 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- PDE4 inhibitors
- Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
- Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
- UV promoted phenanthridine syntheses
- Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.