Merck
D32202
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
98%
Szinonimák:
DBT, Diphenylene sulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.26
Beilstein:
121101
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dibenzothiophene (DBT) can be used as:
  • A starting material for the synthesis of corresponding sulfoxide and sulfone by oxidative desulfurization using various catalysts.
  • A template for the synthesis of surface molecular imprinted polymer (SMIP). SMIP is applicable for the removal of dibenzothiophene during desulfurization of the gasoline
  • A precursor for the synthesis of DBT based π-conjugating polymers.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxidative desulfurization of dibenzothiophene and diesel over [Bmim]3PMo12O40
Zhang J, et al.
J. Catal., 279(2), 269-275 (2011)
Olga Senko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-08)
Sulfur recovery from organic molecules such as toxic sulfones is an actual problem, and its solution through the use of environmentally friendly and nature-like processes looks attractive for research and application. For the first time, the possible bioconversion of organic
Hydrodesulfurization of dibenzothiophene and 4, 6-dimethyldibenzothiophene over sulfided NiMo/γ-Al2O3, CoMo/γ-Al2O3, and Mo/γ-Al2O3 catalysts
Egorova, Marina and Prins, Roel
J. Catal., 225(2), 417-427 (2004)
Synthesis of novel π-conjugating polymers based on dibenzothiophene
Nemoto N, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(10), 1521-1526 (2003)
Hydrodesulfurization of dibenzothiophene over siliceous MCM-41-supported nickel phosphide catalysts
Wang, A, et al.
J. Catal., 229(2), 314-321 (2005)