Fontos dokumentumok
C8003
5-α-Cholestane
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
NSC 224419
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Alkalmazás
- as an internal standard in gas phase chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify cholesterol in meat products for a comparison study
- to quantify the active compounds in the oils using a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer
- as a reference standard in GC analyses to quantify sterol content in the unsaponifiables obtained from oat lipids and different sterol standards like fucosterol, sitosterol, campesterol, and stigmasterol
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3