Fontos dokumentumok
101052
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
99%
Szinonimák:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
sűrűség
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.