Fontos dokumentumok
107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Szinonimák:
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.04 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Kidney, Testes
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?