Fontos dokumentumok
348414
1-Butylimidazole
98%
Szinonimák:
1-Butyl-1H-imidazole, 1-n-Butylimidazole, N-(n-Butyl)imidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, N-Butylimidazolium
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
114-116 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCn1ccnc1
InChI
1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
293.0 °F
Lobbanási pont (C)
145 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?