Merck
74382
Supelco
N-Heptafluorobutyrylimidazole
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3F7N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
98.5-101.0% (wt., NT)
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
98.5-101.0% (wt., NT)
Forma
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
sűrűség
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Heptafluorobutyrylimidazole may be used as a derivatizing agent in the analysis of aminoglycoside drugs such as gentamicin, tobramycin, netihnicin, and amikacin in samples of human serum using gas chromatography (GC).
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while