Merck
542628
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.322 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
sűrűség
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1,1-Trifluoro-2-butanone may be used in the synthesis of 5α,6β-dibromo-25-hydroxycholestan-3β-yl acetate. It may also be used for the in situ generation of ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO).
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shoujiro Ogawa et al.
Steroids, 74(1), 81-87 (2008-11-11)
Experiments were performed to compare the regioselective hydroxylation of the isopropyl C-H bond at C-25 in 5alpha-cholestan-3beta-yl acetate by in situ generated dimethyldioxirane, methyl(trifluoromethyl)dioxirane, hexafluoro(dimethyl)dioxirane or ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO). The dioxiranes were generated from the corresponding ketones and potassium peroxymonosulfate in