Merck
402478
Sigma-Aldrich
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone
99%
Szinonimák:
α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4COCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.11
Beilstein:
1872824
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
sűrűség
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKLMXJAEKXROG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone (α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone) is a fluorinated building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Proline Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction between Methyl Ketones and 1-Aryl-2, 2, 2-trifluoroethanones.
Li-Hua Q, et al
Chin. J. Chem., 23(5), 584-588 (2005)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)