Merck
CDS021695
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1,1,1-trifluoroacetone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2ClF3O
Molekulatömeg:
146.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma:
liquid
leírás
AldrichCPR
Forma
liquid
SMILES string
O=C(CCl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OONJVQFMOZAXOI-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)