Fontos dokumentumok
T62804
1,1,1-Trifluoroacetone
97%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
13.62 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
22 °C (lit.)
sűrűség
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)