Fontos dokumentumok
374059
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
98%
Szinonimák:
1,1,1-Trifluoro-3-bromo-2-propanone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromoacetone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromopropanone, 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, Bromomethyl trifluoromethyl ketone, Bromotrifluoro-2-propanone
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.376 (lit.)
bp
87 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H2BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one
- cyclic tetrapeptides containing trifluoromethyl and pentafluoroethyl ketone as zinc binding functional group
- perfluoroalkylated trans-allylic alcohols
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?