Fontos dokumentumok
139238
Hexafluoroacetone trihydrate
98%
Szinonimák:
Hexafluoro-2-propanone trihydrate, Perfluoroacetone trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
87.5 psi ( 21 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.319 (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
sűrűség
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?