Fontos dokumentumok
107840
2,2,2-Trifluoroacetophenone
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoroacetophenone, Phenyl trifluoromethyl ketone
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
46-48 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
phenyl
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2,2,2-trifluoroacetophenone is used as an organocatalyst for the oxidation of tertiary amines and azines to N-oxidesalkenes.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?