Merck
416789
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2COCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
phenyl
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone is a trifluoromethyl ketone. Its in vitro neuroprotective potency against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) by different pathways has been reported.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Katsuyoshi Sunaga et al.
In vivo (Athens, Greece), 16(2), 97-101 (2002-06-21)
We previously reported that two trifluoromethyl ketones, 3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1,2-propanedione (TF1) and 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone (TF2), have neuroprotective effects against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) exposed at 12-13 days in vitro (DIV). On the other hand, these compounds showed weak neuroprotective