Merck
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Szinonimák:
1,3-Difluoro-2-propanone
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.371
sűrűség
1.307 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
124.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)