Fontos dokumentumok
235970
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
98%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoroacetylacetone, 1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
105-107 °C (lit.)
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(9)2-4(10)5(6,7)8/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?