Merck
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
Szinonimák:
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4COCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.56
Beilstein:
1955904
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
sűrűség
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)