Merck
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
Szinonimák:
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2HF3O · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
~75% in H2O
törésmutató
n20/D 1.340
bp
104-106 °C (lit.)
sűrűség
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F
Lobbanási pont (C)
-23.0 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)