Merck
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
sűrűség
1.080 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F
Lobbanási pont (C)
-19 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)