Fontos dokumentumok
540250
(S)-(+)-1,2-Propanediol
96%
Szinonimák:
(S)-(+)-Propylene glycerol
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]20/D +16.5°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Optically active chiral (S)-1, 2-propanediol derivatives using mesogenic carboxylic acids via esterification in the presence of dimethylaminopyridine (DMAP) as a catalyst.
- 3,4-Ethylenedioxythiophenes via Mitsunobu reaction.
- Vicinal diol cyclic sulfates in the presence of sodium periodate and ruthenium chloride as catalysts.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.