Fontos dokumentumok
540242
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
Szinonimák:
(R)-(−)-Propylene glycerol, (R)-(−)-Propylene glycol
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]20/D −16.5°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.