Merck
540021
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene oxide
99%
Szinonimák:
(S)-(−)-1,2-Epoxypropane, (S)-(−)-Methyloxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
79765
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.59 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
1378 °F
robbanási határérték
37 %
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
  • (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
  • It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
  • It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Jogi információk
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-34.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wittig cyclization of ?-hydroxy hemiacetals: Synthesis of (+)-aspicilin.
Schmidt R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(17), 9126-9132 (2017)
White light emission and second harmonic generation from secondary group participation (SGP) in a coordination network.
He J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1553-1559 (2012)
Synthesis and Stereochemical Assignment of Arenolide.
Liu X, et al.
Organic Letters, 20(7), 1898-1901 (2018)
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a