Fontos dokumentumok
SML2758
Dapagliflozin propanediol monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol propanediol monohydrate, BMS 512148 propanediol hydrate, BMS-512148 propanediol hydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol monohydrate, Dapagliflozin propanediol hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +17 to +25, c = 1.0 in chloroform-d
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOADIQFWSVMMRJ-UPGAGZFNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3