Merck
274127
Sigma-Aldrich
1,6-Dihydroxynaphthalene
99%
Szinonimák:
1,6-Naphthalenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
Beilstein:
1939032
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2c(O)cccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mårten Jacobsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(6), 1932-1938 (2006-03-17)
The antiproliferative activity of the 14 isomeric monoxylosylated dihydroxynaphthalenes has been tested in vitro toward normal HFL-1 and 3T3 A31 cells as well as transformed T24 and 3T3 SV40 cells. The antiproliferative effect toward HFL-1 cells was correlated with the
Philipp Zeyhle et al.
PloS one, 9(6), e99122-e99122 (2014-06-04)
Recently, novel prenylated derivatives of 1,6-dihydroxyphenazine have been isolated from the marine sponge-associated Streptomyces sp. SpC080624SC-11. Genome sequencing of this strain now revealed a gene cluster containing all genes necessary for the synthesis of the phenazine and the isoprenoid moieties.
Takuto Kumano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(17), 8117-8126 (2008-08-07)
NphB is a soluble prenyltransferase from Streptomyces sp. strain CL190 that attaches a geranyl group to a 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene-derived polyketide during the biosynthesis of anti-oxidant naphterpin. Here we report multiple chemoenzymatic syntheses of various prenylated compounds from aromatic substrates including flavonoids