Merck
535486
Sigma-Aldrich
1,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Szinonimák:
1,7-Naphthalenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
Beilstein:
1908499
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2cccc(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
485.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
252 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna Klimek-Turek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-04)
In this manuscript, the retention of aromatic hydrocarbons with polar groups has been compared for systems with various nonpolar columns of the types from C3 to C18 and different mobile phases composed of methanol, acetonitrile, or tetrahydrofuran as modifiers. The
Mårten Jacobsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(6), 1932-1938 (2006-03-17)
The antiproliferative activity of the 14 isomeric monoxylosylated dihydroxynaphthalenes has been tested in vitro toward normal HFL-1 and 3T3 A31 cells as well as transformed T24 and 3T3 SV40 cells. The antiproliferative effect toward HFL-1 cells was correlated with the