Fontos dokumentumok
595888
3-(Trimethoxysilyl)propyl-N,N,N-trimethylammonium-15N chloride
99 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
form
solid
mp
163 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Cl-].CO[Si](CCC[N+](C)(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C9H24NO3Si.ClH/c1-10(2,3)8-7-9-14(11-4,12-5)13-6;/h7-9H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)