Fontos dokumentumok
499943
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
Összes fotó(3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.95
Beilstein:
1637889
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.