Fontos dokumentumok
436844
3-Thienylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
(Thiophene-3-yl)boronic acid, 3-Thiopheneboric acid, 3-Thiopheneboronic acid, 3-Thiophenylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
Teszt
≥95.0%
form
solid
mp
164-169 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccsc1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.