Fontos dokumentumok
436836
2-Thienylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
2-Thienylboric acid, 2-Thienylboronic acid, Thien-5-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
mp
138-140 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings
- Alkylation, boration, coupling reaction, Suzuki coupling, and halogenation of fluorenyl bromide
- Chain-growth catalyst transfer polycondensation of conjugated alternating copolymer
- Ferric perchlorate-promoted reaction of fullerene to give fullerenyl boronic esters
- Ligand-free Suzuki, Sonogashira, and Heck cross-coupling reactions
- Copper-catalyzed nitration reactions
- Geometry relaxation-induced Large Stokes shift in red-emitting borondipyrromethenes (BODIPY) and applications in fluorescent thiol probes
Reagent used in Preparation of
- Photophysical properties of oxygen-containing polycyclic aromatic triptycenes
- Donor unit for donor-acceptor-type polymers via N-alkylation, Suzuki coupling, and bromination
- Aminopyridine-based inhibitors of mitotic kinase Nek2 with potential antipoliferative effects in cancer tumors
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)