Merck
557684
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-thienylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
5-Bromothiophene-2-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4BBrO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
95-100 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H4BBrO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USJPOBDLWVCPGG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions for the synthesis of benzotriazole-containing organic sensitizers and meso-Polyarylamide-BODIPY hybrids
  • Suzuki-Miyaura coupling for the synthesis of ratanhine
  • Microwave-assisted Sonogashira reactions for the synthesis of ethynylarylboronates
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu Otsuka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(20) (2020-10-15)
We have established a novel analytical method for solvent polarity on resin surface by combining the synthesis of fluorescent solvatochromic resin with optical waveguide spectrometry. The fluorescent solvatochromic resin was obtained via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 4-iodobenzoic acid immobilized on Wang
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.