Merck
N257
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-boronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
α-Naphthaleneboronic acid, α-Naphthylboronic acid, 1-Naphthaleneboronic acid, 1-Naphthylboronic acid, 1-naphthalenyl-boronic acid, NSC 78936
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.99
Beilstein:
2937504
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
crystals
mp
208-214 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Naphthalene-1-boronic acid can be used:
  • Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.
  • A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.
  • 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.
It can also be as a substrate in fluorometric boronic acid based saccharide sensors based on the Suzuki homocoupling reactions.
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient and stable deep-blue emitting anthracene-derived molecular glass for versatile types of non-doped OLED applications
Cho I, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(1), 123-129 (2012)