Merck
512168
Sigma-Aldrich
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
3-Furanboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.